Merck
715964
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
97%
Synonim(y):
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Wybierz wielkość
100 MG
469,70 zł
469,70 zł
Cena katalogowa671,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
469,70 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
469,70 zł
Cena katalogowa671,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
48-53 °C
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
CN[C@H]([C@@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
Klucz InChI
BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
Zastosowanie
(1S,2S)-N,N′-Dimetylo-1,2-difenylo-1,2-etylenodiamina może być stosowana jako:
  • Prekursor do syntezy chiralnych soli imidazolinowych, które są stosowane jako katalizatory reakcji aza Dielsa-Aldera oraz jako odczynniki przesunięcia dla soli potasowej kwasu Moshera.[1]
  • Ligand w otrzymywaniu 2,3-dihydrobenzofuranów i indanów w reakcji halogenków alkilowych z elektrofilami alkilowymi przy użyciu katalizatora nikiel/diamina.[2]
  • Ligand w syntezie karbaminianów, sulfonamidów i sulfonów w reakcji alkiloalkilowej Suzuki z użyciem katalizatora niklowo-diaminowego.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic enantioselective cyclization/cross-coupling with alkyl electrophiles
Cong H and Fu GC
Journal of the American Chemical Society, 136(10), 3788-3791 (2014)
The preparation of new enantiopure imidazolinium salts and their evaluation as catalysts and shift reagents
Jurcik V and Wilhelm R
Tetrahedron Asymmetry, 17(5), 801-810 (2006)
New directing groups for metal-catalyzed asymmetric carbon-carbon bond-forming processes: stereoconvergent alkyl-alkyl Suzuki cross-couplings of unactivated electrophiles
Wilsily A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(13), 5794-5797 (2012)