Kluczowe dokumenty
651745
Copper(I) chloride
AnhydroBeads™, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Copper monochloride, Cuprous chloride
Wybierz wielkość
441,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
441,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 546 °C)
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
≥99.99% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
rozpuszczalność
slightly soluble 0.47 g/L at 20 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.