Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł |
Informacje o tej pozycji
282,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
99.999%
form
solid
reaction suitability
core: copper
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% | description ≥99.95% trace metals basis | description reagent grade | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| form solid | form solid | form crystals | form powder |
| assay 99.999% | assay ≥99.95% trace metals basis | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤0.01% insolubles, ≤500 ppm total metallic impurities | impurities - | impurities - |
| reaction suitability core: copper | reaction suitability reagent type: catalyst, core: copper | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?