Merck
422479
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
98%
Synonim(y):
2-(2-Hydroxy-3-tert -butyl-5-methylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(3-tert -Butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert -butyl-p -cresol, 2-(5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-[5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl]-4-methyl-6-(tert -butyl)phenol
Wybierz wielkość
50 G
334,00 zł
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
334,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.80
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
144-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
Klucz InChI
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol (UV-326) is a benzotriazole based UV absorber that can be used in the photostabilization of industrial materials. It can absorb the harmful UV radiation for the wavelength of about 290 nm.[1][2][3]
Zastosowanie
UV absorber
UV-326 can potentially be used as a UV light filter in cosmetics and sunscreens. It may also be used as a corrosion inhibitor for the protection of building materials and automobiles.[4][5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Redbrake et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 231(4), 238-241 (1993-04-01)
We investigated the kind of reactions that occur after injection of a PMMA lens powder into the back skin of rabbit. The lens powder was suspended in NaCl and incomplete Freund's adjuvant to reinforce the immunological reaction. The ELISA test
D V Spyropoulos
Food additives and contaminants, 15(3), 362-369 (1998-07-17)
The stability of five additives used in the manufacture of plastics materials intended to be in contact with foodstuffs was tested in two EU aqueous food simulants (3% acidic acid and 15% ethanol), in olive oil and in two alternative
Occurrence and removal of benzotriazoles and ultraviolet filters in a municipal wastewater treatment plant
Liu Y, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 165(9), 225-232 (2012)
Determination of benzotriazole and benzophenone UV filters in sediment and sewage sludge
Zhang Z, et al.
Environmental Science & Technology, 45(9), 3909-3916 (2011)
Behaviour of nanoparticle (ultrafine) titanium dioxide pigments and stabilisers on the photooxidative stability of water based acrylic and isocyanate based acrylic coatings
Allen NS, et al.
Polymer Degradation and Stability, 78(3), 467-478 (2002)