Przejdź do
M3302
2-Mercaptobenzothiazole
97%
Synonim(y):
2-Benzothiazolethiol, MBT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-736-8
Beilstein/REAXYS Number:
119484
MDL number:
Assay:
97%
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES string
Sc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Mercaptobenzothiazole (MBT) has been used in the synthesis of MBT functionalized mesoporous silica which can be used as an adsorbent for the removal of Hg(II) from aqueous solution.
It can also be used as a:
  • Reference compound in photocatalytic activity tests under UV or visible light irradiation.
  • Starting material for the synthesis of conjugates of 2-MBT for antitubercular activity studies.
  • Starting material for the synthesis of 4-thiazolidinones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM96051454370125571
description
97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
97%
description
technical grade, ≥90%
assay
97%
assay
-
assay
97%
assay
≥90%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
177-181 °C (lit.)
mp
177-181 °C (lit.)
mp
267-272 °C (lit.)
mp
198-200 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptobenzothiazole
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
149-30-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?