H19859
2-Hydroxybenzimidazole
97%
Synonim(y):
2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-benzimidazol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1