Merck
194123
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
98%
Synonim(y):
1,3-Benzodiazole, BZI
Wybierz wielkość
5 G
143,00 zł
100 G
303,00 zł
500 G
937,00 zł
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
143,00 zł
100 G
303,00 zł
500 G
937,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Beilstein:
109682
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
mp
169-171 °C (lit.)
rozpuszczalność
xylene: soluble 1g in 2g (boiling)(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
cold water: very slightly soluble(lit.)
diethyl ether: very slightly soluble(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: soluble (hot)(lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Benzimidazole was used as template compound in the preparation of molecularly imprinted polymer via electropolymerization and electrodeposition of pyrrole on a pencil graphite electrode[1]. It was also used in the preparation of benzimidazolium surfactant, 1-hexadecyl-1H-benzimidazole[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Wang Zhang et al.
ACS nano, 14(2), 1971-1981 (2020-01-31)
The development of highly efficient electrocatalysts to reduce overpotentials is vital for accelerating the sluggish oxygen evolution reaction (OER) processes. Herein, we demonstrate ultrathin heterogeneous nanosheets as a promising OER electrocatalyst, which are composed of ultrafine CoFeOx nanoparticles and a
Virginie Barrère et al.
Parasitology international, 62(5), 464-470 (2013-06-19)
Haemonchus contortus is a hemophilic nematode which infects sheep and causes anemia and death to lambs. Benzimidazole drugs are used to remove these parasites, but the phenomenon of resistance has arisen worldwide. A sensitive test to detect resistance before treatment
J F Humbert et al.
Veterinary parasitology, 101(3-4), 405-414 (2001-11-15)
Molecular techniques are of growing importance in the study of anthelmintic resistance in trichostrongylid worm populations. A knowledge of the genetic determinants of benzimidazole (BZ) resistance has made it possible to construct a molecular tool for genotyping individual worms, in
Magdalena J Mazur et al.
Plant physiology, 179(1), 168-183 (2018-11-06)
Attachment of the small ubiquitin-like modifier (SUMO) to substrate proteins modulates their turnover, activity, or interaction partners. However, how this SUMO conjugation activity concentrates the proteins involved and the substrates into uncharacterized nuclear bodies (NBs) remains poorly understood. Here, we
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(4), 879-884 (2012-11-28)
In this communication, we report the synthesis, characterization, and electrochemistry of a 2-(2-hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole-manganese oxide hybrid. Our results suggest that this compound is a promising model for the manganese cluster together with tyrosine-161 and histidine-190 in photosystem II of plants, algae
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?