Merck
642622
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid neopentylglycol ester
97%
Synonim(y):
5,5-Dimethyl-2-(3-pyridyl)-1,3,2-dioxaborinane, Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Wybierz wielkość
5 G
663,00 zł
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
663,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
92-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14BNO2/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)9-4-3-5-12-6-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
QMEKTOQBDDVVBE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ester neopentyloglikolu kwasu 3-pirydynoboronowego może być użyty jako reagent:
  • Do syntezy soli N-alkilo-3-boronopirydyniowych w reakcji z odpowiednimi halogenkami alkilowymi.[1]
  • W katalizowanej rutenem diastereoselektywnej α-arylacji wiązania C-H cyklicznych amin.[2]
  • Przygotowanie 2-(3-pirydylo)benzoksazolu w reakcji z benzoksazolem poprzez katalizowaną miedzią reakcję arylacji utleniającej.[3]
  • W reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Copper-Catalyzed Oxidative Arylation of Heteroarenes under Mild Conditions Using Dioxygen as the Sole Oxidant
Yang F, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(23), 6321-6325 (2011)
Preparation of a series of N-alkyl-3-boronopyridinium halides and study of their stability in the presence of hydrogen peroxide
Karpichev Y, et al.
Central European Journal of Chemistry, 10(4), 1059-1065 (2012)
Nickel/N-Heterocyclic carbene-catalyzed Suzuki-Miyaura type cross-coupling of aryl carbamates
Ohtsuki A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(19), 9409-9414 (2016)
sp3 C- H bond arylation directed by amidine protecting group: α-arylation of pyrrolidines and piperidines
Pastine SJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(44), 14220-14221 (2006)
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.