Przejdź do
550604
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-452-5
MDL number:
Assay:
97%
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
156-158 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ether, ketal
SMILES string
CC1(C)OCC(CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane is a ketal that can be synthesized by the reaction of 3-chloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) with acetone in the presence of p-toluene sulfonic acid.
Application
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation of 2,2-dimethyl-4-methylene-1,3-dioxolane via dehydrochlorination.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
329991541389802247
description
97%
description
97%
description
96%
description
95%
assay
97%
assay
97%
assay
96%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
-
bp
156-158 °C (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
bp
41 °C (lit.)
bp
-
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
chloro, ketal, ether
functional group
chloro, ether
functional group
ester, ether, ketal
functional group
chloro
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
127.9 °F - closed cup
flash_point_c
53.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)