Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n
density
0.888 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
InChI key
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71.1 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?