Merck
632686
4-Fluorophenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Synonim(y):
2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14BFO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
64-68 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)