Merck
641650
Sigma-Aldrich
Copper zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonim(y):
Copper zinc ferrite, Zinc copper ferrite, Zinc copper iron oxide
Wybierz wielkość
10 G
459,00 zł
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
459,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CuZnFe2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
gęstość
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[Fe]O[Zn]O[Fe]O[Cu]1
InChI
1S/Cu.2Fe.4O.Zn
Klucz InChI
NYDRUKPDHKDXDW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt Engi-Mat Co.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)