730793
Silver, dispersion
nanoparticles, 20 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Synonim(y):
Colloidal silver
Wybierz wielkość
843,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
843,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanoparticles
Poziom jakości
zawiera
sodium citrate as stabilizer
stężenie
0.02 mg/mL in aqueous buffer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
20 nm (TEM)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C
fluorescencja
λem 401 nm FWHM 66 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Surface-enhanced Raman analysis of sulfa drugs on colloidal silver dispersion.: This research explores the application of colloidal silver dispersion for the surface-enhanced Raman scattering (SERS) analysis of sulfa drugs. The study demonstrates the potential of silver nanoparticles in enhancing Raman signals, making it a valuable technique for detecting and analyzing pharmaceuticals at low concentrations (Sutherland et al., 1990).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.