Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% trace metals basis
form
nanopowder
composition
Fe₂NiO₄
reaction suitability
core: iron, core: nickel
particle size
<50 nm (APS)
density
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
0.89 g/mL
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
InChI key
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- fabrication of magnetic nanofiber for data storage and transfer
- electrocatalysts for the splitting of alkaline water
- formation of composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis | description nanopowder, 50-100 nm particle size (SEM), 97% trace metals basis | description −10 mesh, ≥99.6% trace metals basis | description 10 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene |
| assay ≥98% trace metals basis | assay 97% trace metals basis | assay ≥99.6% trace metals basis | assay - |
| particle size <50 nm (APS) | particle size 50-100 nm (SEM) | particle size −10 mesh | particle size 9-11 nm (TEM; conforms) |
| form nanopowder | form nanopowder, spherical | form powder | form solution, nanoparticles |
| density 5.368 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.865 g/mL at 25 °C |
| reaction suitability core: iron, core: nickel | reaction suitability - | reaction suitability core: iron | reaction suitability - |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12168-54-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?