Merck
735213
Sigma-Aldrich
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
L × W × D 100 mm × 100 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Synonim(y):
TEC 10, FTO glass
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
Haze: 1%
skład
SnO2/F
opakowanie
set of 5
rezystywność powierzchniowa
~10 Ω/sq
dł. × szer. × gł.
100 mm × 100 mm × 3 mm
przepuszczalność
83% (visible)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym elementem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Zobacz wszystko