747939
Indium tin oxide
≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O
Synonim(y):
ITO
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.5% trace metals basis
Postać
dispersion
skład
In2O3, 90%
SnO2, 10%
stężenie
20 wt. % in H2O
wielkość cząstki
18 nm (SEM)
mp
1910 °C (lit.)
gęstość
1.1682 g/mL at 25 °C
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- transparent electrodes
- the formation of conductive paper and organic contaminants
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites
- electrochromic materials and in biomedical applications
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3