Przejdź do zawartości
454680
(R)-(−)-Glycidyl methyl ether
97%
Synonim(y):
(R)-(−)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (R)-(−)-Methyl glycidyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102505
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −15°, c = 5 in toluene
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI key
LKMJVFRMDSNFRT-BYPYZUCNSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64491-70-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)