Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł 1117,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł 3300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1117,50 zł
Cena katalogowa1490,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +32°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: 94% (GLC)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
density
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
YKNYRRVISWJDSR-GSVOUGTGSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description optical purity ee: 94% (GLC), 97% | description 97% | description 97% | description ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| density 1.166 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.982 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.029 g/mL at 20 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.42 (lit.) | refractive index n20/D 1.406 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.427 |
| functional group ester, ether | functional group ether | functional group - | functional group ester, hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
162.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.2 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?