Przejdź do
109975
1,2-Epoxybutane
99%
Synonim(y):
α-Butylene oxide, 1,2-Butylene oxide, 1-Butene oxide, Ethyloxirane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-438-2
Beilstein/REAXYS Number:
102411
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
140 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
698 °F
expl. lim.
19 %
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Epoxybutane can be used:
  • As a monomer to synthesize novel initiators via ring-opening polymerization. These initiators can be used to prepare complex macromolecules such as grafted polyamides.
  • To functionalize polyethyleneimine which is used in the synthesis of oxidation-stable adsorbents for CO2 capture.
Features and Benefits
  • High polymerizability
  • Low susceptibility to transfer reaction
  • Ease of handling
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS001448332070740624
description
99%
description
AldrichCPR
description
98%
description
97%
assay
99%
assay
-
assay
98%
assay
97%
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
vapor density
2.2 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
bp
63 °C (lit.)
bp
-
bp
98-100 °C/17 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
-
autoignition temp.
698 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Epoxybutane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-88-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)