The polymer is a polystyrene backbone and is crosslinked 1% with divinylbenzene.
Kluczowe dokumenty
632627
Boronic acid, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
kwas boronowy związany z polimerem
Wybierz wielkość
505,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
505,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
zakres etykietowania
1.3-2.3 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
Your Boronic acid, polymer bound, cat no 632627 has divinylbenzene crosslinking, but is the polymer backbone a polystyrene?