Merck
184454
Sigma-Aldrich
Boric acid gel
0.1-0.4 mm particle size
Synonim(y):
3-Aminophenylboronic acid, polymer-bound
Wybierz wielkość
5 ML
811,00 zł
30 ML
2880,00 zł
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
811,00 zł
30 ML
2880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
wielkość cząstki
0.1-0.4 mm
gęstość
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
GBBUBIKYAQLESK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful to capture avidin for boron-neutron capture therapy applications
Cechy i korzyści
Cross-linked polymer for the column chromatographic separation of mixtures whose components form complexes of varying stability with boric acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1