Merck
364258
Sigma-Aldrich
3-Aminopropyl-functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: ~1 mmol/g NH2 loading
Wybierz wielkość
10 G
326,00 zł
50 G
1040,00 zł
250 G
4180,00 zł
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
326,00 zł
50 G
1040,00 zł
250 G
4180,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
zakres etykietowania
~1 mmol/g NH2 loading
~9% functionalized
powierzchnia
550 m2/g
Matryca
irregular silica particle platform
grupa aktywna macierzy
NH2 phase
wielkość cząstki
40-63 μm
wielkość porów
60 Å pore size
ciąg SMILES
O[SiH3].CCCN
Klucz InChI
ZPPBNRTUMSCLLZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The product is silica gel functionalized with amino groups. The product (3-Aminopropyl-functionalized silica gel) is 9% functionalized and has 1mmol/g of NH2 loading (extent of labelling). It participates as catalyst in the Knoevenagel condensation reactions.[1]
Zastosowanie
3-Aminopropyl-functionalized silica gel may be used in the following studies:
  • For the separation of polychlorinated biphenyls (PCBs) from lipids by combined supercritical fluid extraction and separation.[2]
  • Preparation of the tin complex immobilized on silica gel, a novel, green, highly efficient and heterogeneous reusable catalyst.[3]
  • Preparation of silica gel bearing isonicotinamide groups.[4]
  • Synthesis of a novel catalytic system including Pd(OAc)2 attached to a bis(oxazoline) ligand that is covalently bonded to 3-mercaptopropyl-functionalized silica gel.[5]
  • Useful as a heterogeneous, reusable catalyst for the Knoevenagel condensation.
  • For low- and medium-pressure reversed-phase liquid chromatography.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H Gruber-Woelfler et al.
Journal of catalysis, 286(9), 30-40 (2012-08-10)
The synthesis and characterization of a novel catalytic system including Pd(OAc)(2) attached to a bis(oxazoline) (=BOX) ligand that is covalently bonded to 3-mercaptopropyl-functionalized silica gel is presented. The catalyst was tested for Suzuki-Miyaura reactions of different aryl halides with phenylboronic
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 105-105 (1989)
Amino groups immobilized on silica gel: an efficient and reusable heterogeneous catalyst for the Knoevenagel condensation.
Angeletti E, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1, 105-107 (1989)
Ramin Ghahremanzadeh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(42), 15791-15797 (2014-09-13)
In the present study, a tin complex immobilized on silica gel as a novel, green, highly efficient and heterogeneous reusable catalyst was synthesized by grafting 2-amino benzamide onto the silica gel surface as a result of the reaction between isatoic
E G Alley et al.
Journal of AOAC International, 78(4), 1051-1054 (1995-07-01)
We present a method that combines the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) and their separation from relatively large quantities of fat in biological matrixes by combined supercritical fluid extraction and separation. Cyano-functionalized silica gel, silica gel, aluminum oxide, Florisil, 3-amino-propyl-functionalized
Produkty
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf