Merck
165336
Sigma-Aldrich
Methylboronic acid
97%
Synonim(y):
Methaneboronic acid
Wybierz wielkość
1 G
236,00 zł
5 G
497,00 zł
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
236,00 zł
5 G
497,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.86
Beilstein:
1731087
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
91-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
CB(O)O
InChI
1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
Klucz InChI
KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methylboronic acid can be used as a reagent:
  • In the palladium-catalyzed Stille and Suzuki-Miyaura cross-couplings.[1][2]
  • In the microwave-heated heterogeneous palladium (Pd)-catalytized reactions.[3]
  • In ruthenium (Ru)-catalyzed silylation reactions[4]
  • To prepare bis(aminotropone) titanium (Ti) catalysts for ethylene polymerizations.[5]
  • In the enantioselective asymmetric bromoaminocyclization and bromoaminocyclization using amino-thiocarbamate catalysts.[6][7]
  • To prepare common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals.[8]
  • To prepare chrysin analogs by Suzuki-Miyaura coupling reactions.[9]
  • To prepare casein kinase I inhibitors.[10]
  • In the divergent C-H functionalizations directed by sulfonamide pharmacophores in drug discovery.[2]
  • In the synthesis of unsymmetrical monosulfides from disulfides via copper-catalyzed coupling with boronic acids.[11]
  • In a palladium-catalyzed coupling with enol tosylates.[12]
  • For derivatizing many carbohydrates and biologically active compounds for GLC analysis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Hui-Xiong Dai et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(18), 7222-7228 (2011-04-15)
Modern drug discovery is contingent on identifying lead compounds and rapidly synthesizing analogues. The use of a common pharmacophore to direct multiple and divergent C-H functionalizations of lead compounds is a particularly attractive approach. Herein, we demonstrate the viability of
Ling Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(24), 9164-9167 (2011-05-05)
A facile and efficient enantioselective bromoaminocyclization of unsaturated sulfonamides has been developed using an amino-thiocarbamate catalyst. A range of enantioenriched pyrrolidines were prepared with up to 99% yield and 99% ee. The corresponding lactams could be obtained through oxidation of
Chemical Development of the Casein Kinase I - Epsilon Inhibitor: 3-(3-Fluorophenyl)sulfanyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic Acid Amide
Huang, B-G.; et al.
Organic Process Research & Development, 15, 1040-1045 (2011)
Selective heating of Pd-modified ordered mesoporous carbon CMK-3 by microwave irradiation
Inagaki, S.; et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 84, 1136-1143 (2011)
Ruthenium-catalyzed C-H silylation of methylboronic acid using a removable a-directing modifier on the boron atom
Ihara, H.; Ueda, A.; Suginome, M.
Chemistry Letters (Jpn), 40, 916-918 (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?