Key Documents
632309
Magnesium hydroxide
nanopowder, <100 nm particle size (laser PSA), 99.8% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.8% trace metals basis
Postać
nanopowder
powierzchnia
94.8 m2/g
wielkość cząstki
<100 nm (laser PSA)
5.8-20 nm (TEM)
<50 nm (XRD)
mp
350 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L