Kluczowe dokumenty
63081
Magnesium hydroxide
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonim(y):
Magnesium dihydroxide, Mg(OH)2
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioUltra
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (KT)
zanieczyszczenia
Insoluble matter, passes filter test
mp
350 °C (lit.)
rozpuszczalność
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
ślady kationów
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤50 mg/kg
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.030
λ: 280 nm Amax: 0.025
ciąg SMILES
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?