Przejdź do
63089
Magnesium oxide
BioUltra, ≥97.0% (calcined substance, KT)
Synonim(y):
Magnesia, MgO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-171-9
MDL number:
eCl@ss:
38110204
Assay:
≥97.0% (calcined substance, KT)
Grade:
reagent grade
Solubility:
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97.0% (calcined substance, KT)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
loss
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp
2852 °C (lit.)
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤10 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.040, λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium oxide is used as a dietary supplement to study its effects on processes such as the rate of calcium uptate and ATPase activity. MgO is used in the development of various nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
529699529699243388
description
BioUltra, ≥97.0% (calcined substance, KT)
description
≥99.99% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, 97%
assay
≥97.0% (calcined substance, KT)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
97%
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
SO42- and SO32-: ≤0.02%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤0.01%
impurities
≤0.002% total nitrogen (N), insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.4% water soluble substances, ≤0.02% NH4OH pptd., ≤0.02% insol. dil. HCl
assay
≥97.0% (calcined substance, KT)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
97%
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
SO42- and SO32-: ≤0.02%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤0.01%
impurities
≤0.002% total nitrogen (N), insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.4% water soluble substances, ≤0.02% NH4OH pptd., ≤0.02% insol. dil. HCl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)