299405
Magnesium
rod, diam. 6 mm, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
rod
temp. samozapłonu
950 °F
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
Średnica
6 mm
tw
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a working electrode in the study of the electrochemical behavior of Li+ ions.
- As an electrode material in the electropolymerization of di-n-hexyldichlorosilane.
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.