Kluczowe dokumenty
PHR1328
Magnesium carbonate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Magnesium carbonate, Magnesium carbonate hydrate
Wybierz wielkość
405,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
405,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1374226
rodzina API
magnesium carbonate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.[Mg++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
Klucz InChI
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)