Merck
617555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H4Br3N
Masa cząsteczkowa:
335.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
GVPODVKBTHCGFU-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)