Merck
617032
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-2,2-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Benzyl cyanide-α,α-d2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CD2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6D2
Klucz InChI
SUSQOBVLVYHIEX-NCYHJHSESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)