Merck
12608
Supelco
Benzyl cyanide
analytical standard
Synonim(y):
Nitryl benzylu
Wybierz wielkość
1 ML
267,00 zł
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
267,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Beilstein:
385941
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.520-1.526
n20/D 1.523 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Klucz InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl cyanide, an aromatic nitrile compound, is widely used as a starting material and as a chemical intermediate in organic chemistry and pharmaceutical applications.[1]
Zastosowanie
Benzyl cyanide may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in fruit samples,[2][3] frescoes,[4] and desert locusts[5] by gas chromatography (GC) based techniques.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Kermanshai et al.
Phytochemistry, 57(3), 427-435 (2001-06-08)
Papaya (Carica papaya) seeds were extracted in an aqueous buffer or in organic solvents, fractionated by chromatography on silica and aliquots tested for anthelmintic activity by viability assays using Caenorhabditis elegans. For all preparations and fractions tested, anthelmintic activity and
The
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2011)
Characterization and medicinal importance of phytoconstituents of C. papaya from down south Indian region using gas chromatography and mass spectroscopy
Upgade A and Bhaskar A
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 6(4), 101-106 (2013)
Ilaria Bonaduce et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 17(22), 2523-2527 (2003-11-11)
The paper deals with the application of two analytical procedures, based respectively on on-line pyrolysis in the presence of hexamethyldisilazane followed by gas chromatography/mass spectrometric analysis (Py/GC/MS) and on selective extractions and microwave-assisted hydrolysis followed by GC/MS determination. These procedures
The
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2011)