Merck
615749
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-d5
98 atom % D
Synonim(y):
Propionic-d5 acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
mp
285-286 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2;
Klucz InChI
JXKPEJDQGNYQSM-LUIAAVAXSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas W Hoffmann et al.
The ISME journal, 10(2), 460-477 (2015-07-29)
Studying host-microbiota interactions are fundamental to understanding the mechanisms involved in intestinal homeostasis and inflammation. In this work, we analyzed these interactions in mice that were mono-associated with six microorganisms that are representative of inflammatory bowel disease (IBD)-associated dysbiosis: the