Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5440,00 zł
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
refractive index
n20/D 1.3969 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-NCKGIQLSSA-N
Application
- The quantitative analysis of vegetable oils and fats using the LC-MS technique.
- The analysis of short-chain fatty acids (SCFAs) of renal samples of mice using the GC-MS technique.
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 99% (CP) |
| assay ≥98% (CP) | assay - | assay 99% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+7 | mass shift M+7 | mass shift M+7 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 1.039 g/mL at 25 °C | density 1.136 g/mL at 25 °C | density 1.024 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.3969 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
73607-83-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?