Przejdź do
392901
N,N-Dimethylformamide-d
98 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
DCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-WFVSFCRTSA-N
General description
N,N-Dimethylformamide-d 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Analytical method development
- Chemical synthesis of labeled compounds
- Quality control reference standards
- Mass spectrometry calibration
Features and Benefits
Features
- Ideal for mass spectrometry applications
- Enhances the sensitivity of analytical techniques
- Supports high-throughput screening methods
- Safe and effective for laboratory use
Benefits
- Increases the sensitivity of mass spectrometry
- Provides valuable insights for pharmacokinetics studies
- Enhances the understanding of protein interactions
- Supports innovative research in structural biology
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493074291943588725
description
98 atom % D
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP), 99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+6
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
-
mp
-61 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2914-27-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)