Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.11
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+5
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
60153-92-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?