Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD2CD2CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+10
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
2.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.6 psi ( 37.7 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
Packaging
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+10 | mass shift M+6 | mass shift M+10 | mass shift M+10 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay - | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) |
| bp −0.5 °C (lit.) | bp −0.5 °C (lit.) | bp 68-69 °C (lit.) | bp 384 °C (lit.) |
| mp −138 °C (lit.) | mp −138 °C (lit.) | mp −76 °C (lit.) | mp 110-113 °C (lit.) |
| vapor pressure 51.6 psi ( 37.7 °C) | vapor pressure 51.6 psi ( 37.7 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?