Merck
615404
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-d3
98 atom % D
Synonim(y):
Kwas trideuteriochlorooctowy
Wybierz wielkość
5 G
4850,00 zł
4850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
4850,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCD2CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
gęstość
1.630 g/mL
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
Klucz InChI
FOCAUTSVDIKZOP-RIAYTAFFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)