Przejdź do
152005
Trifluoroacetic acid-d
99.5 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
10 x 0.75 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-961-2
Beilstein/REAXYS Number:
1768662
MDL number:
Form:
liquid
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99.5 atom % D
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.500% water
water
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
density
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
General description
Achieve sharper, more reliable nuclear magnetic resonance (NMR) spectra with our comprehensive range of deuterated solvents. Each solvent delivers exceptional chemical purity and the highest isotopic enrichment, ensuring a stable deuterium lock signal, minimal residual proton signal interference, and a reliable chemical shift reference for every experiment.
Ultra-low residual water content - verified by both Karl Fischer titration and NMR methods - supports moisture-sensitive applications, while rigorous batch-to-batch quality control delivers consistent, reproducible performance you can trust in research and quality control laboratories.
Our portfolio spans the most widely used NMR solvents available in multiple deuteration levels and purity grades to match the exact requirements of your analysis. Available in a variety of safe, flexible formats - including glass bottles, glass ampules, serum bottles, and our exclusive moisture-protective Sure/Seal™ bottles - to suit every lab′s handling and storage needs.
Application
Deuterated solvents are indispensable wherever chemical research is carried out, supporting nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy - the leading method for structural elucidation of organic molecules. As a non-destructive, information-rich technique, NMR reveals atomic connectivity within a molecule, its spatial orientation, and its motion in its natural environment, offering a comprehensive picture of molecular structure and dynamics.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
ChemisTwin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151777369632
description
99.5 atom % D
description
99 atom % D
description
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
75 °C (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
mp
-
density
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.059 g/cm3 at 25 °C
density
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid-d
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?