Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.575 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1+1
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-OUBTZVSYSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain,Liver,Testes
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
286367-78-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?