Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
4640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
HHVIBTZHLRERCL-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D, 99% (CP) | description 99 atom % D | description 99 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+3 | mass shift M+6 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form liquid | form solid |
| bp 238 °C (lit.) | bp 188 °C (lit.) | bp 94-99 °C (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?