Merck
609390
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N hydroxide solution
~14 N in H2O, 98 atom % 15N
Synonim(y):
15N Labeled ammonium hydroxide
About This Item
Wzór liniowy:
15NH4OH/H2O soln.
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
stężenie
~14 N in H2O
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2