Informacje o tej pozycji
isotopic purity
60-80 atom % 15N
mol wt
54.19 by atom % calculation (at 70 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-15N chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
39466-62-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?