Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
form
solution
contains
copper as stabilizer
concentration
2 M in tert-butyl methyl ether
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer | description ~1 M in benzene, 99 atom % 13C | description 0.5 M in diethyl ether, 99 atom % D | description 1.0 M in diethyl ether, 97.5 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+3 | mass shift M+1 |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 97.5 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form - | form liquid | form - |
| concentration 2 M in tert-butyl methyl ether | concentration ~1 M in benzene | concentration 0.5 M in diethyl ether | concentration 1.0 M in diethyl ether |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodomethane-13C solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-27.4 °F - closed cup
flash_point_c
-33 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1634-04-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?