Merck
609269
Sigma-Aldrich
Choline chloride-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Ethanaminium-15N
Wybierz wielkość
1 G
1248,00 zł
1248,00 zł
Cena katalogowa6240,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1248,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH215N(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1248,00 zł
Cena katalogowa6240,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Cl-].C[15N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6+1;
Klucz InChI
SGMZJAMFUVOLNK-NWZHYJCUSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)