Merck
609021
Sigma-Aldrich
L-Lysine-15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
2910,00 zł
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2910,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)