This product is soluble in water at a concentration of 100 milligrams per milliliter. This is not necessarily the maximum concentration; it is just the concentration at which the solubility of the non-isotopically labeled version of this compound (Product A6969) has been tested.
Kluczowe dokumenty
643440
L-Arginine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6 hydrochloride, 13C Labeled arginine, 13C Labeled arginine hydrochloride
Wybierz wielkość
7390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7390,00 zł
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
metody
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
-
what the solubility of this compound?