Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
Masa cząsteczkowa:
184.63
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4+1,7+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-XYHPNNNYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?