Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
190 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Cl.Cl.NCCCCC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i8+1;;
InChI key
JBBURJFZIMRPCZ-IAAMHKOASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?