Merck
608572
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 95 atom % 18O
Synonim(y):
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Wzór liniowy:
D218O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
22.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
95 atom % 18O
99 atom % D
Poziom jakości
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
gęstość
1.216 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)