Przejdź do
609889
Methanol-18O
95 atom % 18O
Synonim(y):
Methyl alcohol-18O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH318OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 18O
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
9330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
95 atom % 18O
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
C[18OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+2
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-HQMMCQRPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
609803427039490474
description
95 atom % 18O
description
20 atom % 17O
description
99 atom % 13C
description
97 atom % 18O
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+4
isotopic purity
95 atom % 18O
isotopic purity
20 atom % 17O
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
97 atom % 18O
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
64.7 °C (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
bp
78 °C (lit.)
bp
−183 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C
density
0.816 g/mL at 25 °C
density
0.839 g/mL at 25 °C
density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5770-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)